4-Hydroxybenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 32.2 EUR
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hydroxybenzophenone 98%
4-Hydroxybenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Kookpunt: 260…262 °C/24mmHg
Smeltpunt: 132…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002355
CAS nummer: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1