2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 85.2 EUR
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Cl₂O
Kookpunt: 150 °C/25mmHg
Smeltpunt: 96…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004609
CAS nummer: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3