2-Nitrobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Nitrophenyl)methanol
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 43.8 EUR
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
2-Nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 270 °C
Smeltpunt: 69…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007186
CAS nummer: 612-25-9
EINECS: 210-302-6