4-Nitrobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Nitrophenyl)methanol
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 22 EUR
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
4-Nitrobenzyl alcohol 98%
4-Nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 185 °C/12mmHg
Smeltpunt: 92…95 °C
Vlampunt: 180 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007376
CAS nummer: 619-73-8
EINECS: 210-611-6