3-Nitrobenzyl alcohol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Nitrophenyl)methanol
OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 54.1 EUR
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
3-Nitrobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇NO₃
Kookpunt: 175…180 °C/3mmHg
Smeltpunt: 30…32 °C
Dichtheid: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007273
CAS nummer: 619-25-0