Piperonyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 24.9 EUR
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Piperonyl alcohol 98%
Piperonyl alcohol
Formule: C₈H₈O₃
Kookpunt: 156…158 °C
Smeltpunt: 50…55 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005836
CAS nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4