3-Chlorobenzyl alcohol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 22 EUR
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
3-Chlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇ClO
Kookpunt: 237 °C
Dichtheid: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004632
CAS nummer: 873-63-2
EINECS: 212-847-5