4-Bromobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 39.5 EUR
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
4-Bromobenzyl alcohol 98%
4-Bromobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇BrO
Smeltpunt: 75…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004650
CAS nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7