4-Chlorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Chlorophenyl)methanol
OR5022-100G OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-100GEA 0 EUR
APOSOR5022-100G APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
4-Chlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142.58 g/mol
Kookpunt: 234 °C
Smeltpunt: 68…71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004652
CAS nummer: 873-76-7
EINECS: 212-852-2