3,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5023-100G OR5023-250G OR5023-50G
APOSOR5023-100GEA 122 EUR
APOSOR5023-100G APOSOR5023-250G APOSOR5023-50G
3,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Kookpunt: 125…130 °C/3mmHg
Smeltpunt: 36…39 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004633
CAS nummer: 1805-32-9
EINECS: 217-299-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III