2,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5024-100G OR5024-25G OR5024-500G
APOSOR5024-100GEA 103 EUR
APOSOR5024-100G APOSOR5024-25G APOSOR5024-500G
2,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Kookpunt: 150 °C/25mmHg
Smeltpunt: 54…56 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004606
CAS nummer: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5
Merck Index: 13,03085