α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
OR5033-100G OR5033-25G OR5033-5G
APOSOR5033-100GEA 114 EUR
APOSOR5033-100G APOSOR5033-25G APOSOR5033-5G
α-Bromo-2-chlorotoulene 97%
α-Bromo-2-chlorotoulene
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 103…104 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000566
CAS nummer: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II