α-Bromo-3-chlorotoulene 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Gevaar

Synoniemen: α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene

OR5035-100G OR5035-25G
APOSOR5035-100GEA 83.3 EUR
APOSOR5035-100G APOSOR5035-25G
α-Bromo-3-chlorotoulene 98%
α-Bromo-3-chlorotoulene
Formule: C₇H₆BrCl
Kookpunt: 108…110 °C
Dichtheid: 1,569 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000597
CAS nummer: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR