α-Bromo-p-toluonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
OR5037-25G OR5037-100G OR5037-5G
APOSOR5037-25GEA 24.9 EUR
APOSOR5037-25G APOSOR5037-100G APOSOR5037-5G
α-Bromo-p-toluonitrile 98%
α-Bromo-p-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Smeltpunt: 113…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001829
CAS nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 3261
ADR: 8,II