3-Acetylpyridine 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Methyl 3-pyridyl ketone, 1-(Pyridin-3-yl)ethanone
OR5046-100G OR5046-500G OR5046-5G OR5046-25G
APOSOR5046-100GEA 43.8 EUR
APOSOR5046-100G APOSOR5046-500G APOSOR5046-5G APOSOR5046-25G
3-Acetylpyridine 97+%
3-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
Kookpunt: 218…220 °C
Smeltpunt: 41579 °C
Dichtheid: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006396
CAS nummer: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III