4-Acetylpyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-pyridyl ketone
OR5047-25G OR5047-100G OR5047-1G
APOSOR5047-25GEA 62.9 EUR
APOSOR5047-25G APOSOR5047-100G APOSOR5047-1G
4-Acetylpyridine 97%
4-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
Kookpunt: 210…212 °C
Smeltpunt: 13…16 °C
Dichtheid: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006433
CAS nummer: 1122-54-9
EINECS: 214-350-9