4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Bromomethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
OR5049-25G OR5049-5G
APOSOR5049-25GEA 71.6 EUR
APOSOR5049-25G APOSOR5049-5G
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-(Bromomethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269.55
Smeltpunt: 73…76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156129
CAS nummer: 66176-39-4
UN: 3261
ADR: 8 II