Indole-3-carbaldehyd 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5052-100G OR5052-250G OR5052-500G
APOSOR5052-100GEA 35.1 EUR
APOSOR5052-100G APOSOR5052-250G APOSOR5052-500G
Indole-3-carbaldehyd 99%
Indole-3-carbaldehyd
Formule: C₉H₇NO
Smeltpunt: 190…199 °C
Vlampunt: 240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005622
CAS nummer: 487-89-8
EINECS: 207-665-8