Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5053-100G OR5053-25G OR5053-250G
APOSOR5053-100GEA 33.7 EUR
APOSOR5053-100G APOSOR5053-25G APOSOR5053-250G
Thiophene-2-carbaldehyde 97%
Thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₅H₄OS
Kookpunt: 196…198 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005429
CAS nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8