Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Thiophene-3-carboxaldehyde, 3-Thiophenecarboxaldehyde
OR5054-10G OR5054-50G
APOSOR5054-10GEA 22 EUR
APOSOR5054-10G APOSOR5054-50G
Thiophene-3-carbaldehyde 98%
Thiophene-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₄OS
Kookpunt: 194…196 °C
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005466
CAS nummer: 498-62-4
EINECS: 207-865-5