5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5055-100G OR5055-10G OR5055-25G
APOSOR5055-100GEA 63.2 EUR
APOSOR5055-100G APOSOR5055-10G APOSOR5055-25G
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₆OS
Kookpunt: 114…116 °C/19mmHg
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005434
CAS nummer: 13679-70-4
EINECS: 237-178-6