Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5056-25G OR5056-5G
APOSOR5056-25GEA 0 EUR
APOSOR5056-25G APOSOR5056-5G
Ethyl thiophene-2-carboxylate 98%
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₈O₂S
Kookpunt: 217…218 °C
Dichtheid: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005436
CAS nummer: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9