3-Thenoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
OR5058-100G OR5058-25G OR5058-5G
APOSOR5058-100GEA 115 EUR
APOSOR5058-100G APOSOR5058-25G APOSOR5058-5G
3-Thenoic acid 98%
3-Thenoic acid
Formule: C₅H₄O₂S
Smeltpunt: 136…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005467
CAS nummer: 88-13-1