2-Thienylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Thiopheneacetic acid, Thiophene-2-acetic acid, 2-(Thiophen-2-yl)acetic acid
OR5059-100G OR5059-25G
APOSOR5059-100GEA 60.1 EUR
APOSOR5059-100G APOSOR5059-25G
2-Thienylacetic acid 97%
2-Thienylacetic acid
Formule: C₆H₆O₂S
Kookpunt: 160 °C/22mmHg
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005458
CAS nummer: 1918-77-0
EINECS: 217-639-8
UN: 3261
ADR: 8,II