3-Thienylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Thiophene-3-acetic acid, 3-Thiopheneacetic acid
OR5060-25G OR5060-5G OR5060-100G
APOSOR5060-25GEA 42.4 EUR
APOSOR5060-25G APOSOR5060-5G APOSOR5060-100G
3-Thienylacetic acid 98%
3-Thienylacetic acid
Formule: C₆H₆O₂S
Smeltpunt: 75…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005473
CAS nummer: 6964-21-2
EINECS: 230-166-1
UN: 3261
ADR: 8,III