Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
OR5062-100G OR5062-25G OR5062-500G
APOSOR5062-100GEA 33.7 EUR
APOSOR5062-100G APOSOR5062-25G APOSOR5062-500G
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Formule: C₇H₅NO₄
Smeltpunt: 238…239 °C
Vlampunt: 188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006299
CAS nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable