2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5068-25G OR5068-5G OR5068-100G
APOSOR5068-25GEA 33.7 EUR
APOSOR5068-25G APOSOR5068-5G APOSOR5068-100G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Smeltpunt: 157…164 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134165
CAS nummer: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7