6-Chloronicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
OR5069-100G OR5069-25G OR5069-500G
APOSOR5069-100GEA 43.8 EUR
APOSOR5069-100G APOSOR5069-25G APOSOR5069-500G
6-Chloronicotinic acid 98%
6-Chloronicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Kookpunt: 284
Smeltpunt: 190…192 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006241
CAS nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5