2-Chloronicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 2-Chloropyridine-3-carboxylic acid
OR5074-100G OR5074-1KG OR5074-500G
APOSOR5074-100GEA 22 EUR
APOSOR5074-100G APOSOR5074-1KG APOSOR5074-500G
2-Chloronicotinic acid 98%
2-Chloronicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
Kookpunt: 284
Smeltpunt: 176…178 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006236
CAS nummer: 2942-59-8
EINECS: 220-937-0