2,3-Dimethoxyphenol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5089-25G OR5089-250MG OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 0 EUR
APOSOR5089-25G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-10G
2,3-Dimethoxyphenol 96%
2,3-Dimethoxyphenol
Formule: C₈H₁₀O₃
Kookpunt: 233…234 °C
Dichtheid: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 109 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008366
CAS nummer: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2