7-Methyl-8-nitroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50941-25G OR50941-5G
APOSOR50941-25GEA 301 EUR
APOSOR50941-25G APOSOR50941-5G
7-Methyl-8-nitroquinoline
7-Methyl-8-nitroquinoline
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041234
CAS nummer: 7471-63-8