2-Ethoxyacetyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50944-100G OR50944-25G OR50944-5G
APOSOR50944-100GEA 172 EUR
APOSOR50944-100G APOSOR50944-25G APOSOR50944-5G
2-Ethoxyacetyl chloride 97%
2-Ethoxyacetyl chloride
Formule: C₄H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11170566
CAS nummer: 14077-58-8
UN: 2920
ADR: 8+3,II