Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50947-25G OR50947-5G
APOSOR50947-25GEA 95 EUR
APOSOR50947-25G APOSOR50947-5G
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Formule: C₇H₈N₂O₃S
Smeltpunt: 249…255 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006074
CAS nummer: 38026-46-9