5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR50951-1G OR50951-5G
APOSOR50951-1GEA 125 EUR
APOSOR50951-1G APOSOR50951-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formule: C₁₀H₆Br₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06657883
CAS nummer: 15862-18-7