5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50952-1G OR50952-250MG OR50952-5G
APOSOR50952-1GEA 78.9 EUR
APOSOR50952-1G APOSOR50952-250MG APOSOR50952-5G
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Formule: C₁₀H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234848
CAS nummer: 15862-19-8