1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50953-1G OR50953-250MG
APOSOR50953-1GEA 629 EUR
APOSOR50953-1G APOSOR50953-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide 95%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-carbohydrazide
Formule: C₆H₁₀N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03419412
CAS nummer: 512810-25-2