Ethyl-8-bromooctanoate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR50964-100G OR50964-25G
APOSOR50964-100GEA 155 EUR
APOSOR50964-100G APOSOR50964-25G
Ethyl-8-bromooctanoate 97%
Ethyl-8-bromooctanoate
Formule: C₁₀H₁₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045057
CAS nummer: 29823-21-0