2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5098-1G OR5098-25G OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA 125 EUR
APOSOR5098-1G APOSOR5098-25G APOSOR5098-5G
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formule: C₅H₂ClN₃O₄
Smeltpunt: 63…66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006233
CAS nummer: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II