(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50989-1G OR50989-250MG OR50989-5G
APOSOR50989-1GEA 191 EUR
APOSOR50989-1G APOSOR50989-250MG APOSOR50989-5G
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₆BrNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566470
CAS nummer: 37777-74-5