3-Aminopropan-1-ol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Amino-1-propanol
OR50998-100G OR50998-500G
APOSOR50998-100GEA 58.8 EUR
APOSOR50998-100G APOSOR50998-500G
3-Aminopropan-1-ol 99%
3-Aminopropan-1-ol
Formule: C₃H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008223
CAS nummer: 156-87-6
UN: 2735
ADR: 8,III