4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51008-1G OR51008-25G OR51008-5G
APOSOR51008-1GEA 26.3 EUR
APOSOR51008-1G APOSOR51008-25G APOSOR51008-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran 99%
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran
Formule: C₁₈H₁₉BO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18910632
CAS nummer: 912824-85-2