N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine, N4,N4'-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
OR51012-1G OR51012-25G OR51012-5G
APOSOR51012-1GEA 22 EUR
APOSOR51012-1G APOSOR51012-25G APOSOR51012-5G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Formule: C₄₄H₃₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093246
CAS nummer: 123847-85-8