N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR51019-1G OR51019-5G
APOSOR51019-1GEA 0 EUR
APOSOR51019-1G APOSOR51019-5G
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine 99%
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Formule: C₃₂H₂₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261380
CAS nummer: 152670-41-2