Imidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5102-1KG OR5102-2.5KG OR5102-500G
APOSOR5102-1KGEA 40.9 EUR
APOSOR5102-1KG APOSOR5102-2.5KG APOSOR5102-500G
Imidazole
Imidazole
Formule: C₃H₄N₂
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 85…91 °C
Vlampunt: 145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005183
CAS nummer: 288-32-4
EINECS: 206-019-2
UN: 3263
ADR: 8,II