4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-(1-Pyrenyl)benzeneboronic acid
OR51021-1G OR51021-5G
APOSOR51021-1GEA 110 EUR
APOSOR51021-1G APOSOR51021-5G
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid
Formule: C₂₂H₁₅BO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28130386
CAS nummer: 872050-52-7