1H-Indazole-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5104-100G OR5104-500G
APOSOR5104-100GEA 86.2 EUR
APOSOR5104-100G APOSOR5104-500G
1H-Indazole-3-carboxylic acid
1H-Indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Smeltpunt: 266…270 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00211066
CAS nummer: 4498-67-3