Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR5106-100G OR5106-25G
APOSOR5106-100GEA 78 EUR
APOSOR5106-100G APOSOR5106-25G
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 97%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Formule: C₈H₁₅NO₂
Kookpunt: 216…217 °C
Dichtheid: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 46 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005980
CAS nummer: 15862-72-3