Isoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR5109-100G OR5109-500G OR5109-25G
APOSOR5109-100GEA 36.6 EUR
APOSOR5109-100G APOSOR5109-500G APOSOR5109-25G
Isoquinoline
Isoquinoline
Formule: C₉H₇N
Kookpunt: 242…243 °C
Smeltpunt: 26…28 °C
Dichtheid: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006898
CAS nummer: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III