Methyl propionylacetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5113-100G OR5113-500G
APOSOR5113-100GEA 30.3 EUR
APOSOR5113-100G APOSOR5113-500G
Methyl propionylacetate
Methyl propionylacetate
Formule: C₆H₁₀O₃
Kookpunt: 73…74 °C/5mmHg
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 1,037 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011705
CAS nummer: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3