2-Amino-4-chloropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 26.3 EUR
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-chloropyridine 98%
2-Amino-4-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Smeltpunt: 129…130 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04113820
CAS nummer: 19798-80-2